Produktkod. 15632100
Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackningsstorlek
15632100
50 kg
50kg
15622100
500 g
500g
15612100
2.5 kg
2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod.
15632100
Leverantör
Honeywell-Fluka
Leverantörsnummer
22124450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS
6484-52-2
Molekylformel
H4N2O3
Molekylvikt (g/mol)
80.04
MDL-nummer
MFCD00011425
InChI-nyckel
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym
ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID
22985
ChEBI
CHEBI:63038
IUPAC-namn
ammonium nitrate
LEDER
[NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Ammonium Nitrate
Kvantitet
50 kg
Linjär formel
NH4 NO3
UN-nummer
1942
Formel vikt
80.04g/mol
Procent renhet
≥98%
Kvalitet
ACS Reagent
Rester efter antändning
≤0.01%
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .