Läs mer
Ammoniumnitrat analytiskt reagens, Reag. ACS Reag. Ph. Eur., Solståndet
Product Code. 15683230
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
6 x 1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Unit Size:
Paket med 6
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
15683230 6 x 1 kg Plastflaska Paket med 6
1 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 15683230 Supplier Fluka Supplier No. 311146X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3601.65 SEK / Paket med 6
    Save 228.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Puriss. p.a., ACS Reagens, Reag. ISO , Reag. Ph. Eur., ≥98 %
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel – ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive etimiska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 6484-52-2
Fysisk form Kristallint
Kvantitet 6 x 1 kg
Förpackning Plastflaska
Molekylformel H4N2O3
MDL-nummer MFCD00011425
InChI-nyckel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
LEDER [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn ammonium nitrate
Molekylvikt (g/mol) 80.04
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium nitrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Product Title
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.