Beskrivning
H4N2O3, CAS-nummer-6484-52-2, 500 g, 210 grader C, vit, 80,04 g/mol, 169 grader C, 11425, pulverburk av plast, 4,5 till 6,0, fast
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 210 °C |
| Smältpunkt | 169 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 4.5 till 6.0 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 500 g |
| Förpackning | Pulverburk av plast |
| Formel vikt | 80,04 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium nitrate
- Varning
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .