Läs mer
Ammoniumnitrat, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10599370 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
10599370 1 kg 1kg
10589370 500 g 500g
10448590 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 10599370 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' A/5920/60
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
H4N2O3, CAS-nummer-6484-52-2, 500 g, 210 grader C, vit, 80,04 g/mol, 169 grader C, 11425, pulverburk av plast, 4,5 till 6,0, fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6484-52-2
Molekylformel H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 80.04
MDL-nummer MFCD00011425
InChI-nyckel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-namn ammoniumnitrat
LEDER [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Kokpunkt 210°C
Smältpunkt 169°C
Färg Vitt
pH 4.5 to 6.0
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 80.04g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium nitrate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .