Läs mer
Ammonium Nitrate, Extra Pure, MilliporeSigma™
Description
Recommended Storage
5°C to +30°C
Specifications
Specifications
| Kokpunkt | 210°C (15.0hPa) |
| Färg | Colorless |
| pH | 4.5 to 7.0 (at 100g/L 20°C) |
| Fysisk form | Solid |
| Kvantitet | 5 kg |
| Förpackning | Plastic Bottle |
| Ångtryck | 125 at 20°C |
| Densitet | 1.72g/3 |
| Löslighetsinformation | 1,920g/L at 20°C |
| Formel vikt | 80.04 |
| Show More |