Läs mer
Ammonium Nitrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10365310 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic keg
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10365310 1 kg Plastic powder jar 1kg
10080010 500 g Plastic powder jar 500g
10090010 5 kg Plastic keg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10365310 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/5880/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Kemiska identifierare
CAS 6484-52-2
Molekylformel H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 80.04
MDL-nummer MFCD00011425
InChI-nyckel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-namn ammonium nitrate
LEDER [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kokpunkt 210°C
Smältpunkt 169°C
Färg White
pH 4.5 to 6.0
Fysisk form Solid
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 80.04g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .