Läs mer
Ammonium Nitrate, Solstice
Produktkod. 15663230 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15663230 500 g 500g
15643230 1 kg 1kg
15653230 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15663230 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 31114500G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6484-52-2
Molekylformel H4N2O3
Molekylvikt (g/mol) 80.04
MDL-nummer MFCD00011425
InChI-nyckel DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonym ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
PubChem CID 22985
ChEBI CHEBI:63038
IUPAC-namn azanium;nitrate
LEDER [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Nitrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 500 g
Linjär formel NH4NO3
UN-nummer 1942
Formel vikt 80.04g/mol
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS/puriss. p.a.
Förpackning Plastic Bottle
Rester efter antändning ≤0.01% (as SO4)
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium nitrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.