Läs mer
Ammonium nitrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
482.00 SEK - 7700.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 6484-52-2 |
|---|---|
| Molekylformel | H4N2O3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 80.043 |
| MDL-nummer | MFCD00011425 |
| InChI-nyckel | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| Synonym | ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills |
| PubChem CID | 22985 |
| ChEBI | CHEBI:63038 |
| IUPAC-namn | azanium;nitrate |
| LEDER | [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
11370829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010638.06 |
5g |
482.00 SEK
5g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11380829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010638.18 |
50g |
1925.00 SEK
50g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
11360829
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010638.30 |
7700.00 SEK
250g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| CHEBI:63038 | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Specifikationer
| Ammonium nitrate | |
| 100.00% | |
| MFCD00011425 | |
| Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia. | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] | |
| 80.043 | |
| CHEBI:63038 | |
| Odorless | |
| 1.72 g/cm3 |
| 6484-52-2 | |
| H4N2O3 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O | |
| azanium;nitrate | |
| 22985 | |
| 80.04 | |
| Colorless crystalline |
Säkerhet och hantering
P220-P221-P264b-P271-P280-P280i-P305+P351+P338-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H319
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures