missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium Nonanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonanoic Acid Ammonium |
| CAS | 63718-65-0 |
| Molekylformel | C9 H17 O2 . H4 N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Ammonium Nonanoate, Nonanoic acid, ammonium salt (9CI), Ammonium nonanoate, Ammonium pelargonate, Pelargonic acid ammonium salt, Nonanoic Acid Ammonium |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2.H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11;/h2-8H2,1H3,(H,10,11);1H3 |
| LEDER | O=C(O)CCCCCCCC.N |
| IUPAC-namn | ammonia;nonanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.268 |
| Formel vikt | 175.157 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?