Läs mer
Ammonium O,O'-dietylditiofosfat, vanligtvis 95 %
Produktkod. 11357228
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357228 5 g 5g
11367228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 030139.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1068-22-0 | C4H14NO2PS2 | 203,255 g/mol
Dietylditiofosfatammoniumsalt kan användas vid extraktion av arsenik. Den används som en källa för (C2H5O)2PS2-liganden i koordinationskemi och i analytisk kemi för bestämning av olika joner. Det kan erhållas genom reaktion av fosforpentasulfid med etanol och ammoniak.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1068-22-0
Molekylformel C4H14NO2PS2
Molekylvikt (g/mol) 203.255
MDL-nummer MFCD00012635
InChI-nyckel HFRHTRKMBOQLLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl dithiophosphate, ammonium salt, ammonium ethyl phosphorodithioate, diethyl dithiophosphate ammonium salt, ammonium o,o-diethyldithiophosphate, ammonium diethyl dithiophosphate, c4h11o2ps2.nh3, wln: shps&o2&o2 &zh, ammonium di-o-ethyl dithiophosphate, ammonium,o-diethyl phosphorodithioate, ammonium o,o'-diethyl dithiophosphate
PubChem CID 12614240
IUPAC-namn azan;dietoxi-sulfanyl-sulfanyliden-$l^{5}-fosfan
LEDER CCOP(=S)(OCC)S.N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate
Smältpunkt 165°C to 175°C
Färg Vitt
Odör Unpleasant
Linjär formel (CH3CH2O)2P(S)SNH4
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol,pyridine,acetone & ammonia. Insoluble in ethyl acetate,methyl chloride and chloroform.
Formel vikt 203.25
Procent renhet 95% (typically)
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.