Läs mer
Ammonium O,O'-dimetylditiofosfat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364666
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364666 10 g 10g
11374666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32592.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1066-97-3 | C2H10NO2PS2 | 175.201 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1066-97-3
Molekylformel C2H10NO2PS2
Molekylvikt (g/mol) 175.201
MDL-nummer MFCD09753116
InChI-nyckel PPGORMGERPBFTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium o,o-dimethyl dithiophosphate, ammonium o,o'-dimethyldithiophosphate, ammonium o,o-dimethyl sulfanidylphosphonothioate, ammonium dimethyl phosphorodithioate, ammonium o,o'-dimethylphosphorodithioate, azanium dimethoxy-sulfanylidene-sulfido, o,o-dimethylphosphorodithioic acid ammonium salt, ammonium dimethoxy-sulfido-thioxo-$l^ 5-phosphane, azanium;dimethoxy-sulfanylidene-sulfido-?^ 5-phosphane
PubChem CID 6451175
IUPAC-namn azanium;dimetoxi-sulfanyliden-sulfido-$l^{5}-fosfan
LEDER COP(=S)(OC)[S-].[NH4+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium O,O'-dimethyldithiophosphate
Smältpunkt 146°C to 150°C
Odör Weak
Kvantitet 10 g
Formel vikt 175.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.