Läs mer
Ammonium Oxalate Monohydrate, 99.0 to 101.0%, ACS Reagent, Solstice
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | (NH4)2C2O4 · H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3759830 |
| Formel vikt | 142.11g/mol |
| Procent renhet | 99.0 to 101.0% |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Rester efter antändning | ≤0.02% |