Läs mer
Ammoniumoxalatmonohydrat, 99,5 %, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-59645 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10154500
Brand: Thermo Scientific Acros 206275000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6009-70-7
Molekylformel C2H8N2O4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00149694
InChI-nyckel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-namn diazan;oxalat;hydrat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium oxalate monohydrate
Smältpunkt 70.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.50%
Linjär formel (CO2NH4)2·H2O
Merck Index 15, 534
Löslighetsinformation Solubility in water: 45g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 142.11
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.