Läs mer
Ammoniumoxalatmonohydrat, 99+%, ACS-reagens
Produktkod. 10054013 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10054013 100 g 100g
10697211 500 g 500g
10552754 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10054013 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423361000
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6009-70-7 | C2H8N2O4·H2O | 142,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-70-7
Molekylformel C2H8N2O4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer MFCD00149694
InChI-nyckel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-namn diazan;oxalat;hydrat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ammonium oxalate monohydrate
Smältpunkt 70,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastflaska
Rester efter antändning 0,02 % max
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel (CO2NH4)2·H2O
Merck Index 15, 534
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 45 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
Formel vikt 142.11
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.