Läs mer
Ammoniumoxalat monohydrat, ACS, 99,0–101,0 %
Beskrivning
Vid detinning av järn, metallpolering, bestämning av bly-, kalcium- och sällsynta jordartsmetaller Ammoniumoxalatmonohydrat används i stor utsträckning som ett buffertreagens och ett dispergeringsmedel för att bestämma ytinteraktionen hos blodplättar. Den hittar en ansökan om att studera
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- Vid detining av järn, metallpolering, bestämning av bly, kalcium och sällsynta jordartsmetaller
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Oxalate Monohydrate |
| Smältpunkt | 70 °C (dekomposition) |
| Namnnotering | Monohydrat |
| Fysisk form | Granulat |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 99.0-101.0% |
| Beilstein | 3759830 |
| Merck Index | 14,537 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten; Lätt löslig i alkohol. |
| Formel vikt | 142.11 (124.10 Vattenfattig) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Ammonium oxalate monohydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.