Läs mer
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10438590 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10438590 100 g 100g
10705901 500 g 500g
10213230 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10438590 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6040/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6009-70-7
Molekylformel C2H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer 149694
InChI-nyckel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn oxalic acid diamine hydrate
LEDER N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 70°C
Färg White
pH 6.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 142.11g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate