Läs mer
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10705901 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10705901 500 g 500g
10438590 100 g 100g
10213230 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10705901 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6040/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6009-70-7 | Molecular Formula: C2H10N2O5 | Molecular Weight: 142.11 g/mol
Ammonium Oxalate Monohydrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6009-70-7
Molekylformel C2H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 142.11
MDL-nummer 149694
InChI-nyckel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn oxalic acid diamine hydrate
LEDER N.N.O.OC(=O)C(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 70°C
Färg White
pH 6.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 142.11g/mol
Förpackning Plastic powder jar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate