Läs mer
Ammonium Oxalate Monohydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10283270 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10283270 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10283270 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/6000/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 70°C
CAS 6009-70-7
Färg White
pH 6.4
Fysisk form Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel C2H10N2O5
MDL-nummer 149694
InChI-nyckel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.O.OC(=O)C(O)=O
IUPAC-namn oxalic acid diamine hydrate
Molekylvikt (g/mol) 142.11
Formel vikt 142.11g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate, monohydrate, Ammoniumoxalate