Läs mer
Ammoniumoxalatmonohydrat, mer än 99 %, ACS, MP Biomedicals
Produktkod. 11460492 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460492 100 g 100g
11470492 500 g 500g
11480492 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460492 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219140880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 SEK
    257.05 SEK / 100g
    Save 12.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 6009-70-7
Molekylformel C2H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 142.111
MDL-nummer Number MFCD00149694
InChI-nyckel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-namn diazan;oxalat;hydrat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Oxalate Monohydrate
Namnnotering Monohydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 142.1
Kvalitet ACS