Läs mer
Ammoniumoxalatmonohydrat, Solstice
Produktkod. 15683790
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15683790 500 g 500g
15673790 250 g 250g
15653790 1 kg -
15663790 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15683790 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 32304500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    952.00 SEK
    871.95 SEK / 500g
    Save 80.05 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-05-2027
Puriss. pa, ACS-reagens, reagens ISO , Reagens European Pharmacopoeia, 99,5-101,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6009-70-7
Molekylformel C2H10N2O5
Molekylvikt (g/mol) 142.111
MDL-nummer MFCD00149694
InChI-nyckel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-namn diazan;oxalat;hydrat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Oxalate Monohydrate
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 500 g
Linjär formel (NH4)2C2O4 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3759830
Formel vikt 142,11 g/mol
Procent renhet 99,5 till 101 %
Kvalitet ACS/puriss. pa
Rester efter antändning ≤0,02 % (som SO4)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium oxalate-1-hydrate