Läs mer
Ammoniumoxalatmonohydrat, TRC
Produktkod. 30340358
Change view
Kvantitet:
500 g
Produktkod. Kvantitet
30340358 500 g
1 options
Produktkod. 30340358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA634120500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Oxalate Monohydrate
CAS 6009-70-7
Molekylformel C2H2O4 . 2H3N . H2O
Kvantitet 500 g
Synonym Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate
InChI formel InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3
LEDER N.N.O.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-namn diazanium; oxalat
Molekylvikt (g/mol) 124.1
Formel vikt 142.059