missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ammonium Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Oxalate |
| CAS | 1113-38-8 |
| Molekylformel | C2H2O4 . 2NH3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Diammonium Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3 |
| LEDER | [NH4+].[NH4+].[O-]C(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | diazanium;oxalate |
| Molekylvikt (g/mol) | 124.1 |
| Formel vikt | 124.0484 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?