Läs mer
Ammonium pentaborate octahydrate, 99.0%
Produktkod. 11331649
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331649 500 g 500g
11321649 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012294.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12046-03-6 | (NH4)2B10O16·8H2O
Ammoniumpentaboratoktahydrat används som en komponent i elektrolytlösningar i elektrolytkondensatorer. Det används även som flamskyddsmedel och i trä- och textilindustrin. Vidare används den för lödning, svetsning, lödmedel och i vissa rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12046-03-6
MDL-nummer MFCD00135839
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Pentaborate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99.0%
Molekylformel (NH4)2B10O16·8H2O
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 544.29 (400.17 Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.