Läs mer
Ammoniumpentaborattetrahydrat, 98 %
Produktkod. 15432667
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15432667 500 g 500g
15442667 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046323.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 12046-04-7 | B5H44N9O19-6 | 528,446 g/mol
Ammoniumpentaborat används vid framställning av både våta och torra elektrolytiska kondensatorer, flamskyddande, pistol- och lappningsföreningar för att förlänga livslängden på grundläggande eldfasta material. Används vid beredning av speciella svets-, lödnings- och lödmedel för rostfritt stål eller olika icke-järnmetaller, där alkaliborater inte kan användas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12046-04-7
Molekylformel B5H44N9O19-6
Molekylvikt (g/mol) 528.446
MDL-nummer MFCD13176621
InChI-nyckel OJAJAQRDJBKPPU-UHFFFAOYSA-W
Synonym nonaammonium tetrahydrate pentaborate
PubChem CID 57347064
IUPAC-namn nonaazanium;pentaborat;tetrahydrat
LEDER B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].B([O-])([O-])[O-].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].O.O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium pentaborate tetrahydrate
Smältpunkt 110 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Linjär formel (NH4)2B10O16·4H2O
Löslighetsinformation Löslig endast i vatten.
Formel vikt 272.15 (200.09 Vattenfattig)
Procent renhet ≥99%
Densitet 1.58 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium pentaborate tetrahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium pentaboratetetrahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.