Läs mer
Ammonium Peroxodisulfate, Supelco™
Produktkod. 15836970
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836970 1 kg 1kg
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15836970 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1012011000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Peroxodisulfate
Smältpunkt 120°C (Decomposition)
CAS 7727-54-0
Kvantitet 1 kg
Molekylformel (NH4)2S2O8
MDL-nummer MFCD00003390
Synonym Ammonium peroxodisulfate, Ammonium persulfate, Peroxidisulfuric acid diammonium salt, Ammonium peroxodisulfate
Molekylvikt (g/mol) 228.2
Kvalitet Research
Densitet 1.98 g/cm3 at 20°C