Läs mer
Ammonium Peroxodisulfate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Peroxodisulfate |
| Smältpunkt | 120°C (Decomposition) |
| Kvantitet | 5 kg |
| MDL-nummer | MFCD00003390 |
| Synonym | Ammonium peroxodisulfate, Ammonium persulfate, Peroxidisulfuric acid diammonium salt, Ammonium peroxodisulfate |
| Densitet | 1.98 g/cm3 at 20°C |