Läs mer
Ammoniumperoxydisulfat, 98 %
Beskrivning
Ammoniumperoxidisulfat används i stor utsträckning som ett oxidationsmedel och radikalinitiatorer vid polymerisation av vissa alkener. Det är aktivt involverat i syntesen av kommersiellt viktiga polymerer som styren-butadiengummi och polytetrafluoreten. Den kombineras med tetrametyletylendiamin för att katalysera polymerisationen av akrylamid. På grund av dess oxiderande egenskaper kan den användas för att etsa koppar på kretskort som är ett alternativ till järnkloridlösning. Det fungerar också som oxidanter i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ammoniumperoxidisulfat används i stor utsträckning som ett oxidationsmedel och radikalinitiatorer vid polymerisation av vissa alkener. Det är aktivt involverat i syntesen av kommersiellt viktiga polymerer som styren-butadiengummi och polytetrafluoreten. Den kombineras med tetrametyletylendiamin för att katalysera polymerisationen av akrylamid. På grund av dess oxiderande egenskaper kan den användas för att etsa koppar på kretskort som är ett alternativ till järnkloridlösning. Det fungerar också som oxidanter i organisk syntes.
Löslighet
Lättlöslig i vatten.
Anmärkningar
Vattenlösning sönderdelas långsamt vid rumstemperatur. Fuktkänsligt. Inkompatibel med starka reduktionsmedel, organiska material och pulveriserade metaller.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium peroxydisulfate |
| Smältpunkt | 120 °C (dekomposition) |
| Kvantitet | 1000 g |
| Flampunkt | Hold (Håll) |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.5 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 1.982 |
| Linjär formel | (NH4)2S2O8 |
| UN-nummer | UN1444 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diammonium peroxodisulphate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium persulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.