Läs mer
Ammonium peroxydisulfate, ACS, 98.0% min
Produktkod. 11468660
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468660 100 g 100g
11458660 1 kg 1kg
11478660 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11468660 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 054106.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7727-54-0 | H8N2O8S2 | 228.19 g/mol
Ammoniumperoxidisulfat används som ett oxidationsmedel, ett blekmedel, inom fotografi, för att göra anilinfärgämnen, galvanisering och i analytisk kemi för bestämning av mangan. Ammoniumperoxidisulfat används i stor utsträckning som ett oxidationsmedel och radikalinitiatorer vid polymerisation av vissa alkener. Det är aktivt involverat i syntesen av kommersiellt viktiga polymerer som styren-butadiengummi och polytetrafluoreten. Den kombineras med tetrametyletylendiamin för att katalysera polymerisationen av akrylamid. På grund av dess oxiderande egenskaper kan den användas för att etsa koppar på kretskort som är ett alternativ till järnkloridlösning. Det fungerar också som oxidanter i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-54-0
Molekylformel H8N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 228.19
MDL-nummer MFCD00003390
InChI-nyckel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC-namn diazanium;sulfonatooxisulfat
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium peroxydisulfate
Smältpunkt 120°C (decomposition)
Fysisk form Lump
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 98.0% min
Flampunkt None
Löslighetsinformation Freely soluble in water.
Formel vikt 228.19
Kvalitet ACS
Brytningsindex 1.5
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.982 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium peroxydisulfate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P330-Skölj munnen.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium persulfate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.