Läs mer
Ammoniumperoxydisulfat, ACS, 98,0 % min
Description
Ammoniumperoxidisulfat används som ett oxidationsmedel, ett blekmedel, inom fotografi, för att göra anilinfärgämnen, galvanisering och i analytisk kemi för bestämning av mangan. Ammoniumperoxidisulfat används i stor utsträckning som ett oxidationsmedel och radikalinitiatorer vid polymerisation av vissa alkener. Det är aktivt involverat i syntesen av kommersiellt viktiga polymerer som styren-butadiengummi och polytetrafluoreten. Den kombineras med tetrametyletylendiamin för att katalysera polymerisationen av akrylamid. På grund av dess oxiderande egenskaper kan den användas för att etsa koppar på kretskort som är ett alternativ till järnkloridlösning. Det fungerar också som oxidanter i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ammonium peroxydisulfate |
| Smältpunkt | 120 °C (dekomposition) |
| Fysisk form | Lump |
| Kvantitet | 5 x 1 kg |
| Flampunkt | Hold (Håll) |
| Brytningsindex | 1.5 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Analysprocentintervall | 98,0% min |
| Densitet | 1.982 |
| Löslighetsinformation | Fritt löslig i vatten. |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.