Läs mer
Ammonium perrhenate(VII), 99+% (metals basis)
Produktkod. 11351219
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11351219 2 g 2g
11341219 10 g 10g
11361219 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11351219 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011410.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13598-65-7 | H4NO4Re | 268.24 g/mol
Ammoniumperrhenat(VII) används för att syntetisera rehenium(III)-organohydrazider som används som radiofarmaka och även används vid tillverkning av rheniummetall och dess tillsatser i superlegeringar. Det används som katalysator för syntes av platina-rheniumkatalysatorer som används i bensin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13598-65-7
Molekylformel H4NO4Re
Molekylvikt (g/mol) 268.24
MDL-nummer MFCD00012377
InChI-nyckel XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym azanium oxido trioxo rhenium, ammonium tetraoxorhenate vii, acmc-20alsh, nh4reo4, rhenate reo41-, ammonium, t-4, ammonium tetraoxorhenate 1-, rhenate reo41-, ammonium 1:1 , t-4, ammonium perrhenate, nh4 reo4, rhenate reo41-, ammonium, beta-4, ammonium perrhenate vii , puratronic metals basis
PubChem CID 3084163
LEDER N.O[Re](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium perrhenate(VII)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel NH4ReO4
UN-nummer UN1479
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn ammoniumtetraoxorheniumuid
Formel vikt 268.24
Procent renhet ≥99%
Densitet 3.97 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.