Läs mer
Ammoniumperrenat (VII), Puratronic™ , 99,999 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11326997
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11326997 10 g 10g
11316997 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11326997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010846.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13598-65-7 | H4NO4Re | 268.24 g/mol
Ammoniumperrhenat(VII) används för att syntetisera rehenium(III)-organohydrazider som används som radiofarmaka och även används vid tillverkning av rheniummetall och dess tillsatser i superlegeringar. Det används som katalysator för syntes av platina-rheniumkatalysatorer som används i bensin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13598-65-7
Molekylformel H4NO4Re
Molekylvikt (g/mol) 268.24
MDL-nummer MFCD00012377
InChI-nyckel XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym azanium oxido trioxo rhenium, ammonium tetraoxorhenate vii, acmc-20alsh, nh4reo4, rhenate reo41-, ammonium, t-4, ammonium tetraoxorhenate 1-, rhenate reo41-, ammonium 1:1 , t-4, ammonium perrhenate, nh4 reo4, rhenate reo41-, ammonium, beta-4, ammonium perrhenate vii , puratronic metals basis
PubChem CID 3084163
LEDER N.O[Re](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium perrhenate(VII)
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.999% (Metal basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn rheniumoylolamin
Formel vikt 268.24
Utseende White crystalline
Densitet 3.97
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.