Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Persulfate |
| CAS | 7727-54-0 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | H8N2O8S2 |
| MDL-nummer | MFCD00003390 |
| Synonym | ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french |
| InChI-nyckel | ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
| IUPAC-namn | diazanium;sulfonatooxisulfat |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.19 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium Persulfate
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Oxiderande fast ämne Kategorija 3
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: diammonium peroxodisulphate