Läs mer
Ammoniumpersulfat, 25 g, MP Biomedicals
Produktkod. 11431612 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11431612 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11431612 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04802811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.00 SEK
    595.90 SEK / 25g
    Save 30.10 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Polymerisationskatalysator används med TEMED för polyakrylamidgelbildning
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 25 g
Molekylformel H8N2O8S2
MDL-nummer MFCD00003390
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
InChI-nyckel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn diammonium[(sulfonatoperoxi)sulfonyl]oxidanid
Molekylvikt (g/mol) 228.19
PubChem CID 62648
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Electrophoresis