Läs mer
Ammoniumpersulfat, molekylärbiologiska reagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406421 25 g 25g
11416421 100 g 100g
11426421 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11406421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219398825
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ammoniumpersulfat, Molecular Biology Reagent är en polymerisationskatalysator som används med TEMED för polyakrylamidgelbildning.
  • Ammoniumpersulfat är en polymerisationskatalysator som används med TEMED för polyakrylamidgelbildning.
  • APS har också använts för att studera protein-protein-interaktioner via fotoinitierad tvärbindningskemi.
  • Andra tillämpningar av APS inkluderar dess användning som reducering och retarder inom fotografering, tillverkning av anilinfärgämnen, galvanisering och avfärgning och deodorisering av oljor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-54-0
Molekylformel H8N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 228.19
MDL-nummer MFCD00003390
InChI-nyckel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium persulfate
Smältpunkt 120°C (Decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water, 83.5 g/100 g water at 25°C
IUPAC-namn diammonium[(sulfonatoperoxi)sulfonyl]oxidanid
Formel vikt 228.18
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Molekylärbiologi
Densitet 1.98 g/cm3 at 68°F; Bulk Density: 951 to 1050 kg/m3
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.