Läs mer
Ammoniumpersulfat, molekylärbiologiska reagens, MP Biomedicals™
Produktkod. 11426421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426421 500 g 500g
11406421 25 g 25g
11416421 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219398890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3230.00 SEK
    3072.97 SEK / 500g
    Save 157.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Ammoniumpersulfat, Molecular Biology Reagent är en polymerisationskatalysator som används med TEMED för polyakrylamidgelbildning.
  • Ammoniumpersulfat är en polymerisationskatalysator som används med TEMED för polyakrylamidgelbildning.
  • APS har också använts för att studera protein-protein-interaktioner via fotoinitierad tvärbindningskemi.
  • Andra tillämpningar av APS inkluderar dess användning som reducering och retarder inom fotografering, tillverkning av anilinfärgämnen, galvanisering och avfärgning och deodorisering av oljor.
Kemiska identifierare
CAS 7727-54-0
Molekylformel H8N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 228.19
MDL-nummer MFCD00003390
InChI-nyckel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium persulfate
Smältpunkt 120 °C (Nedbrytning)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Lösligt i vatten, 83,5 g/100 g vatten vid 25 °C
IUPAC-namn diazanium;sulfonatooxisulfat
Formel vikt 228.18
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Molekylärbiologi
Densitet 1,98 g/cm3 vid 19 °C; Bulkdensitet: 951 till 1050 kg/m3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ammonium Persulfate, molecular biology reagent
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium persulphate
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.