Läs mer
Ammonium Persulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Produktkod. 10020020 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Produktkod. 10020020
Brand: Fisher Chemical A/6160/53
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7727-54-0
Molekylformel H8N2O8S2
Molekylvikt (g/mol) 228.19
MDL-nummer 3390
InChI-nyckel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 120°C
Färg White
pH 3.2
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 228.19g/mol
Förpackning Plastic powder jar