Läs mer
Ammonium Persulfate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 120°C |
| Färg | White |
| pH | 3.2 |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 228.19g/mol |
| Förpackning | Plastic powder jar |