Läs mer
Ammonium Persulfate, for Electrophoresis, Fisher Chemical
Produktkod. 10744171 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
:
25g, Plastic powder jar
Produktkod.
10744171 25g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10744171 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A/P470/46
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 120°C
CAS 7727-54-0
Färg White
pH 3.2
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 25 g
Molekylformel H8N2O8S2
MDL-nummer 3390
InChI-nyckel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanide
Molekylvikt (g/mol) 228.19
Formel vikt 228.19g/mol
Förpackning Plastic powder jar