Läs mer
Ammoniumpersulfat, TRC
Produktkod. 30342394
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30342394 10 g
1 options
Produktkod. 30342394 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA63406510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Kvantitet 10 g
Molekylformel H8N2O8S2
Synonym Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Ammonium Salt (1:2), Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Diammonium Salt, Ad 485, Ammonium Peroxidodisulfate, Ammonium Peroxydisulfate, Ammonium Peroxydisulfate ((NH4)2S2O8), Ammonium Peroxysulfate, Anala R, Bis(ammonium) Peroxodisulfate, Diammonium Peroxydisulfate, Diammonium Peroxydisulphate, Diammonium Persulfate, Enplate AD 485, Panreac PA
InChI formel InChI=1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
LEDER [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-namn diazanium; sulfonatooxisulfat
Molekylvikt (g/mol) 228.2
Formel vikt 227.9722