Läs mer
Ammoniumfosfat, dibasisk, 98+%, ACS-reagens
Produktkod. 10197650 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10197650 500 g Plastflaska 500g
10445765 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10197650 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423375000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00 SEK
    538.65 SEK / 500g
    Save 81.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium phosphate, dibasic
Färg Vitt
pH 7.7 to 8.1 (5% soln. at 25°C)
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98+%
Linjär formel (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
Formel vikt 132.06
Procent renhet ≥98.0%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.61
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.