Läs mer
Ammoniumfosfat, dibasiskt, 99+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-45624 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
Produktkod. 10609693
Brand: Thermo Scientific Acros 201822500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-namn fosforsyradiamin
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium phosphate, dibasic
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
pH 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Vidhäftande kristaller
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
Löslighetsinformation Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Formel vikt 132.06
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.61
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.