Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Phosphate Dibasic |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | (NH4)2HPO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 132.06g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | ACS Reagent |