Läs mer
Ammoniumfosfat dibasic, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15630720
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15630720 1 kg 1kg
15650720 6 x 1 kg Paket med 6
15640720 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15630720 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 042111KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer för NF, 99-102%
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Dibasic
Namnnotering Meets analytical specification of NF
Kvantitet 1 kg
Linjär formel (NH4)2HPO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 132.06g/mol
Procent renhet 99 to 102%
Kvalitet puriss.