Läs mer
Ammoniumfosfat dibasic, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Beskrivning
- Ledt branschen i över 65 år
- Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ammonium Phosphate Dibasic |
| Namnnotering | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Kvantitet | 500 g |
| Linjär formel | (NH4)2HPO4 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 132.06g/mol |
| Procent renhet | ≥98% (alkalimetric) |
| Kvalitet | ACS/puriss. pa |