Läs mer
Ammoniumfosfat dibasic, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15683010
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15683010 50 kg 50kg
15673010 500 g 500g
15663010 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15683010 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3040250KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (alkalimetrisk)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Dibasic
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 50 kg
Linjär formel (NH4)2HPO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 132.06g/mol
Procent renhet ≥98% (alkalimetric)
Kvalitet ACS/puriss. pa