missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ammoniumfosfat dibasic, puriss. pa ACS-reagens, Honeywell Fluka™

Produktkod. p-7071965 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
50kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15673010

Brand: Honeywell-Fluka 30402500G

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 % (alkalimetrisk)

  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
LEDER N.N.OP(O)(O)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Dibasic
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Kvantitet 500 g
Linjär formel (NH4)2HPO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 132.06g/mol
Procent renhet ≥98% (alkalimetric)
Kvalitet ACS/puriss. pa
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.