Läs mer
Ammoniumfosfat dibasic, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15600920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15600920 1 kg 1kg
15620920 50 g 50g
15610920 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15600920 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 098401KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Puriss. pa,≥ 99,0 % (T)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Dibasic
Kvantitet 1 kg
Linjär formel (NH4)2HPO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 132.06g/mol
Procent renhet ≥99% (T)
Kvalitet puriss. pa