Läs mer
Ammoniumfosfat dibasic, puriss. pa, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15610920 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
Produktkod. 15610920
Brand: Honeywell-Fluka 09840250G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss. pa,≥ 99,0 % (T)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-28-0
Molekylformel H9N2O4P
Molekylvikt (g/mol) 132.06
MDL-nummer MFCD00010891
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-namn diazan; vätefosfat
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate Dibasic
Kvantitet 250 g
Linjär formel (NH4)2HPO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 132.06g/mol
Procent renhet ≥99% (T)
Kvalitet puriss. pa