Läs mer
Ammonium Phosphate Dibasic, TraceSELECT™, ≥99.995% (Metals basis), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15645520 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Poly bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15645520 25 g Poly bottle 25g
1 options
Produktkod. 15645520 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 4339125G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium phosphate dibasic
Smältpunkt 155°C
CAS 7783-28-0
Färg White
pH 7.5 to 9.0 (at 132.10g/L 25°C)
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 25 g
Molekylformel H9N2O4P
Linjär formel (NH4)2HPO4
MDL-nummer MFCD00010891
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
InChI-nyckel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
LEDER N.N.OP(O)(O)=O
IUPAC-namn diazanium;hydrogen phosphate
Molekylvikt (g/mol) 132.06
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
Formel vikt 132.06g/mol
Procent renhet ≥99.995% (metals basis)
Kvalitet TraceSELECT
Odör Odorless
Förpackning Poly bottle
Densitet ∽1.62g/cu.cm at 20°C