Läs mer
Ammoniumfosfat GFAA-matrixmodifierare: 10 % NH4H2PO4 i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17903626
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17903626 100 ml
1 options
Produktkod. 17903626 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMAP10P100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Ammoniumfosfat GFAA-matrixmodifierare: 10 % NH4H2PO4 i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ammonium Phosphate
CAS 10361-65-6
Metoder GFAA
Analyt- eller komponentnamn Ammonium Phosphate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel (NH4)3PO4
Koncentration 10%
Synonym (NH4)3PO4
LEDER [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-namn Ammoniumfosfat
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 149.09
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 149,09 g/mol